Tlačiť
Dibenzyl phosphonate, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
D36607-100G D36607-25G D36607-5G
SIALD36607-100GEA 334.94 EUR
SIALD36607-100G SIALD36607-25G SIALD36607-5G
Dibenzyl phosphonate, Sigma-Aldrich®
Dibenzyl phosphonate
Vzorec: C₁₄H₁₅O₃P
Číslo MDL: MFCD00004774
Číslo CAS: 17176-77-1
EINECS: 241-226-1