Tlačiť
Diphenyl chlorophosphate, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: Diphenyl phosphorochloridate
M-Clarity™ quality level = MQ200
D206555-100G D206555-25G
SIALD206555-100GEA 92.66 EUR
SIALD206555-100G SIALD206555-25G
Diphenyl chlorophosphate, Sigma-Aldrich®
Diphenyl chlorophosphate
Vzorec: C₁₂H₁₀ClO₃P
Číslo MDL: MFCD00003030
Číslo CAS: 2524-64-3
EINECS: 219-759-6
OSN: 3265
ADR: 8,III