Tlačiť
Dimethyl acetylenedicarboxylate, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: Dimethyl but-2-yne-1,4-dioate, Dimethyl but-2-ynedioate
M-Clarity™ quality level = MQ200
D138401-25G D138401-5G
SIALD138401-25GEA 93.46 EUR
SIALD138401-25G SIALD138401-5G
Dimethyl acetylenedicarboxylate, Sigma-Aldrich®
Dimethyl acetylenedicarboxylate
Vzorec: C₆H₆O₄
Číslo MDL: MFCD00008456
Číslo CAS: 762-42-5
EINECS: 212-098-4