Tlačiť
Dimethyl-3-oxoglutarate, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
D138002-100G D138002-25G
SIALD138002-100GEA 135.98 EUR
SIALD138002-100G SIALD138002-25G
Dimethyl-3-oxoglutarate, Sigma-Aldrich®
Dimethyl-3-oxoglutarate
Vzorec: C₇H₁₀O₅
Číslo MDL: MFCD00008462
Číslo CAS: 1830-54-2
EINECS: 217-385-8