Tlačiť
Acetylenedicarboxylic acid, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
A15207-25G A15207-5G
SIALA15207-25GEA 231.85 EUR
SIALA15207-25G SIALA15207-5G
Acetylenedicarboxylic acid, Sigma-Aldrich®
Acetylenedicarboxylic acid
Vzorec: C₄H₂O₄
Číslo MDL: MFCD00004362
Číslo CAS: 142-45-0
EINECS: 205-536-0
OSN: 2928
ADR: 6.1,II