Tlačiť
Paladium 5% on activated carbon for use as a catalyst, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
75992-10G 75992-1G 75992-50G
SIAL75992-10GEA 152.03 EUR
SIAL75992-10G SIAL75992-1G SIAL75992-50G
Paladium 5% on activated carbon for use as a catalyst, Sigma-Aldrich®
Palladium
Vzorec: Pd
Číslo MDL: MFCD00011167
Číslo CAS: 7440-05-3
EINECS: 231-115-6
ADR: 4.1,III