Tlačiť
Indium(III) chloride, anhydrous 98+%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Indium Trichloride Chloride, Indium trichloride
L18758.06 L18758.14
L18758.06EA 82.52 EUR
L18758.06 L18758.14
Indium(III) chloride, anhydrous 98+%
Indium(III) chloride
Purity: 98+% CAS No.: 10025-82-8 Molecular Formula: InCl3 Formula Weight: 221.18 Odour: Odourless Melting Point: 586° Boiling Point: 800° Merck Reference: 14,4958 UN No.: 3260 MDL No.: MFCD00011058
Vzorec: Cl₃In
Mw: 221.18
Teplota varu: 800 °C
Teplota tavenia: 586
Hustota: 3.460
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011058
Číslo CAS: 10025-82-8
EINECS: 233-043-0
OSN: 3260
ADR: 8 II
Merck Index: 14,4958