Tlačiť
Methylenediphosphonic acid, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: Medronic acid
64255-1G-F 64255-25G-F 64255-5G-F
SIAL64255-1G-FEA 340.55 EUR
SIAL64255-1G-F SIAL64255-25G-F SIAL64255-5G-F
Methylenediphosphonic acid, Sigma-Aldrich®
Methylenediphosphonic acid
Vzorec: CH₆O₆P₂
Číslo MDL: MFCD00002139
Číslo CAS: 1984-15-2
EINECS: 217-851-0
OSN: 3261
ADR: 8,III