Tlačiť
Diphenyliodonium hexafluorophosphate, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
548014-25G 548014-5G
SIAL548014-25GEA 713 EUR
SIAL548014-25G SIAL548014-5G
Diphenyliodonium hexafluorophosphate, Sigma-Aldrich®
Diphenyliodonium hexafluorophosphate
Vzorec: C₁₂H₁₀F₆IP
Mw: 426.08
Číslo MDL: MFCD00061398
Číslo CAS: 58109-40-3
EINECS: 261-134-5
OSN: 2811
ADR: 6.1 III