Tlačiť
2-Chloronicotinonitrile, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: 2-Chloro-3-cyanopyridine, 2-Chloropyridine-3-carbonitrile
M-Clarity™ quality level = MQ100
535338-25G 535338-500G
SIAL535338-25GEA 46.13 EUR
SIAL535338-25G SIAL535338-500G
2-Chloronicotinonitrile, Sigma-Aldrich®
2-Chloronicotinonitrile
Vzorec: C₆H₃ClN₂
Teplota varu: 112 °C (1 mmHg)
Teplota tavenia: 107…108 °C
Číslo MDL: MFCD00014628
Číslo CAS: 6602-54-6
EINECS: 229-550-1
OSN: 3439
ADR: 6.1,III