Indium(III) chloride, anhydrous ≥99.999% (metals basis)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Purity: 99.999%
CAS No.: 10025-82-8
Molecular Formula: InCl3
Formula Weight: 221.18
Physical Form: Crystalline
Density: 3.460
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point: 586°
Boiling Point: 800°
Merck Reference: 14,4958
UN No.: 3260
MDL No.: MFCD00011058
Vzorec:
Cl₃In Teplota varu: 800 °C Teplota tavenia: 586 °C Hustota: 3,460 Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00011058 Číslo CAS: 10025-82-8 EINECS: 233-043-0 OSN: 3260 ADR: 8,II Merck Index: 14,4958 |