Tlačiť
(S)-(-)-2,3-Epoxy-1-propanol, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: (S)-(-)-Glycidol, (S)-Oxiran-2-ylmethanol
M-Clarity™ quality level = MQ100
474789-1G 474789-5G
SIAL474789-1GEA 55.68 EUR
SIAL474789-1G SIAL474789-5G
(S)-(-)-2,3-Epoxy-1-propanol, Sigma-Aldrich®
(S)-(-)-2,3-Epoxy-1-propanol
Vzorec: C₃H₆O₂
Mw: 74.08
Číslo MDL: MFCD00074874
Číslo CAS: 60456-23-7