Tlačiť
Sodium methanesulphinate, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: Methanesulphinic acid, sodium salt
M-Clarity™ quality level = MQ100
433063-10G 433063-1G
SIAL433063-10GEA 130.37 EUR
SIAL433063-10G SIAL433063-1G
Sodium methanesulphinate, Sigma-Aldrich®
Sodium methanesulphinate
Vzorec: CH₃NaO₂S
Číslo MDL: MFCD00040392
Číslo CAS: 20277-69-4
EINECS: 243-669-6