Tlačiť
Diphenyliodonium chloride, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
43088-25G 43088-5G
SIAL43088-25GEA 461.69 EUR
SIAL43088-25G SIAL43088-5G
Diphenyliodonium chloride, Sigma-Aldrich®
Diphenyliodonium chloride
Vzorec: C₁₂H₁₀ClI
Číslo MDL: MFCD00011909
Číslo CAS: 1483-72-3
EINECS: 216-049-8
OSN: 2811
ADR: 6.1,III