Tlačiť
Tetrafluoroboric acid diethyl ether complex (51 - 57% HBF₄) (w/w), Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
400068-100ML 400068-25ML 400068-400ML
SIAL400068-100MLEA 125.15 EUR
SIAL400068-100ML SIAL400068-25ML SIAL400068-400ML
Tetrafluoroboric acid diethyl ether complex (51 - 57% HBF₄) (w/w), Sigma-Aldrich®
Tetrafluoroboric acid diethyl ether complex
Vzorec: C₄H₁₁BF₄O
Číslo MDL: MFCD00085352
Číslo CAS: 67969-82-8
EINECS: 267-983-8
OSN: 3129
ADR: 4.3 (8),II