Indium(I) chloride, anhydrous ≥99.995% (metals basis)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Packaged under argon.
Purity: 99.995%
CAS No.: 13465-10-6
Molecular Formula: InCl
Formula Weight: 150.27
Physical Form: Crystalline, Packaged under argon
Density: 4.19
Melting Point: ca 225°
Boiling Point: 608°
UN No.: 3260
MDL No.: MFCD00148875
Vzorec:
InCl Teplota varu: 608 °C Teplota tavenia: ∼225 °C Hustota: 4,19 Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00148875 Číslo CAS: 13465-10-6 EINECS: 236-693-3 OSN: 3260 ADR: 8,III |