Tlačiť
6-Hydroxypicolinic acid, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: 6-Hydroxy-2-pyridinecarboxylic acid, 6-Hydroxypyridine-2-carboxylic acid
M-Clarity™ quality level = MQ100
384305-25G 384305-5G
SIAL384305-25GEA 402.96 EUR
SIAL384305-25G SIAL384305-5G
6-Hydroxypicolinic acid, Sigma-Aldrich®
6-Hydroxypicolinic acid
Vzorec: C₆H₅NO₃
Mw: 139.11
Číslo MDL: MFCD00192220
Číslo CAS: 19621-92-2
EINECS: 417-690-8