Tlačiť
Ammonia solution 5.0 M NH4OH (5.0N) volumetric solution, Fluka™
Dodávateľ: Honeywell Chemicals
Nebezpečí
Synonymá: Vodný roztok amonia, Hydroxid amonný, Amoniak
318612-2L 318612-500ML
318612-2LEA 141.4 EUR
318612-2L 318612-500ML
Ammonia solution 5.0 M NH4OH (5.0N) volumetric solution, Fluka™
Hydroxid amonný
Vzorec: NH₃
Mw: 35.05 g/mol
Teplota varu: 38 °C
Hustota: 0.9…1.0 g/cm³
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00066650
Číslo CAS: 1336-21-6
EINECS: 215-647-6
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Assay 4.90 - 5.10 N
Traceable to NIST SRM effective
Explosion Limit 27 %