Tlačiť
N-Methylallylamine, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: N-Allylmethylamine
M-Clarity™ quality level = MQ200
317748-1G 317748-5G
SIAL317748-1GEA 124.17 EUR
SIAL317748-1G SIAL317748-5G
N-Methylallylamine, Sigma-Aldrich®
N-Methylallylamine
Vzorec: C₄H₉N
Mw: 71.12
Číslo MDL: MFCD00008641
Číslo CAS: 627-37-2
EINECS: 210-996-0