Tlačiť
Triethylene glycol monomethyl ether, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
317292-500ML 317292-25ML 317292-2L
SIAL317292-500MLEA 137.18 EUR
SIAL317292-500ML SIAL317292-25ML SIAL317292-2L
Triethylene glycol monomethyl ether, Sigma-Aldrich®
Triethylene glycol monomethyl ether
Vzorec: C₇H₁₆O₄
Číslo MDL: MFCD00002875
Číslo CAS: 112-35-6
EINECS: 203-962-1