Tlačiť
Fluorid draselný on aluminium oxide, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ100
316385-100G 316385-25G
SIAL316385-100GEA 306.43 EUR
SIAL316385-100G SIAL316385-25G
Fluorid draselný on aluminium oxide, Sigma-Aldrich®
Fluorid draselný
Vzorec: KF
Mw: 58.1
Teplota varu: 1505
Teplota tavenia: 860
Číslo MDL: MFCD00011398
Číslo CAS: 7789-23-3
OSN: 1812
ADR: 6.1 III
Merck Index: 13,07714