Tlačiť
Cysteaminium chloride, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
30080-100G 30080-25G
SIAL30080-100GEA 326.92 EUR
SIAL30080-100G SIAL30080-25G
Cysteaminium chloride, Sigma-Aldrich®
Cysteaminium chloride
Vzorec: C₂H₇NS·HCl
Číslo MDL: MFCD00012904
Číslo CAS: 156-57-0
EINECS: 205-858-1