Tlačiť
Cysteaminium chloride, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: 2-MEA
M-Clarity™ quality level = MQ200
30078-100G 30078-25G
SIAL30078-100GEA 703.79 EUR
SIAL30078-100G SIAL30078-25G
Cysteaminium chloride, Sigma-Aldrich®
Cysteaminium chloride
Vzorec: C₂H₇NS·HCl
Mw: 113.61
Číslo MDL: MFCD00012904
Číslo CAS: 156-57-0
EINECS: 205-858-1