Tlačiť
Dodecyl methacrylate stabilised, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: Dodecyl 2-methylacrylate, Lauryl methacrylate
Stabilizácia: Stabilised with hydroquinone monomethyl ether (4-methoxyphenol, MEHQ)
M-Clarity™ quality level = MQ200
291811-100ML 291811-500ML
SIAL291811-100MLEA 104.55 EUR
SIAL291811-100ML SIAL291811-500ML
Dodecyl methacrylate stabilised, Sigma-Aldrich®
Dodecyl methacrylate
Vzorec: C₁₆H₃₀O₂
Mw: 254.41
Číslo MDL: MFCD00008972
Číslo CAS: 142-90-5
EINECS: 205-570-6