Tlačiť
(S)-(+)-β-Aminophenethyl alcohol, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: (S)-(+)-2-Phenylglycinol, L-Phenylglycinol, (S)-2-Amino-2-phenylethanol
M-Clarity™ quality level = MQ200
282693-1G 282693-5G
SIAL282693-1GEA 60.08 EUR
SIAL282693-1G SIAL282693-5G
(S)-(+)-β-Aminophenethyl alcohol, Sigma-Aldrich®
(S)-(+)-β-Aminophenethyl alcohol
Vzorec: C₈H₁₁NO
Mw: 137.18
Číslo MDL: MFCD00064404
Číslo CAS: 20989-17-7