Tlačiť
Glyoxylic acid 50% vodný roztok, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
260150-1KG-A 260150-250G-A
SIAL260150-1KG-AEA 139.19 EUR
SIAL260150-1KG-A SIAL260150-250G-A
Glyoxylic acid 50% vodný roztok, Sigma-Aldrich®
Glyoxylic acid
Vzorec: C₂H₂O₃
Číslo MDL: MFCD00006958
Číslo CAS: 298-12-4
EINECS: 206-058-5
OSN: 3265
ADR: 8,III