Tlačiť
4-Hydrazinobenzoic acid, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: 4-Hydrazinylbenzoic acid
M-Clarity™ quality level = MQ200
246395-25G 246395-5G
SIAL246395-25GEA 169.04 EUR
SIAL246395-25G SIAL246395-5G
4-Hydrazinobenzoic acid, Sigma-Aldrich®
4-Hydrazinobenzoic acid
Vzorec: C₇H₈N₂O₂
Mw: 152.15
Číslo MDL: MFCD00007581
Číslo CAS: 619-67-0
EINECS: 210-609-5