1,4-Butanediol dimethacrylate ≥95% inhibited, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
|
Varování
|
Synonymá:
Tetramethylene glycol dimethacrylate, TMA
Stabilizácia:
200-300 ppm Stabilised with 4-methoxyphenol (MEHQ)
M-Clarity™ quality level = MQ100
234958-500G
234958-100G
SIAL234958-500GEA
241.54
EUR
SIAL234958-500G
SIAL234958-100G
1,4-Butanediol dimethacrylate ≥95% inhibited, Sigma-Aldrich®
1,4-Butanediol dimethacrylate
Vzorec:
C₁₂H₁₈O₄ Mw: 226.27 Teplota varu: 132…134 °C (4 mmHg)) (lit.) Hustota: 1.023 g/mL (25 °C) (lit.) Skladovacia teplota: Refrigerator |
Číslo MDL:
MFCD00008594 Číslo CAS: 2082-81-7 EINECS: 218-218-1 |