Tlačiť
1,4-Butanediol dimethacrylate ≥95% inhibited, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Varování
Synonymá: Tetramethylene glycol dimethacrylate, TMA
Stabilizácia: 200-300 ppm Stabilised with 4-methoxyphenol (MEHQ)
M-Clarity™ quality level = MQ100
234958-500G 234958-100G
SIAL234958-500GEA 241.54 EUR
SIAL234958-500G SIAL234958-100G
1,4-Butanediol dimethacrylate ≥95% inhibited, Sigma-Aldrich®
1,4-Butanediol dimethacrylate
Vzorec: C₁₂H₁₈O₄
Mw: 226.27
Teplota varu: 132…134 °C (4 mmHg)) (lit.)
Hustota: 1.023 g/mL (25 °C) (lit.)
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00008594
Číslo CAS: 2082-81-7
EINECS: 218-218-1