Tlačiť
Bis(cyclopentadienyl)titanium dichloride, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: Titanocenedichloride, Bis(cyclopentadienyl)titanium(IV) dichloride, Titanocene dichloride
M-Clarity™ quality level = MQ100
234826-10G 234826-50G
SIAL234826-10GEA 58.97 EUR
SIAL234826-10G SIAL234826-50G
Bis(cyclopentadienyl)titanium dichloride, Sigma-Aldrich®
Bis(cyclopentadienyl)titanium dichloride
Vzorec: C₁₀H₁₀Cl₂Ti
Mw: 248.97
Číslo MDL: MFCD00003723
Číslo CAS: 1271-19-8
EINECS: 215-035-9
OSN: 3261
ADR: 8 II