Tlačiť
4-Nitrobenzyl chloroformate, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: 4-Nitrobenzyl carbonochloridate
M-Clarity™ quality level = MQ200
222801-25G 222801-5G
SIAL222801-25GEA 308.86 EUR
SIAL222801-25G SIAL222801-5G
4-Nitrobenzyl chloroformate, Sigma-Aldrich®
4-Nitrobenzyl chloroformate
Vzorec: C₈H₆ClNO₄
Číslo MDL: MFCD00007375
Číslo CAS: 4457-32-3
EINECS: 224-708-6