Tlačiť
Bis(cyclopentadienyl)zirconium dichloride, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
196215-100G 196215-25G 196215-5G
SIAL196215-100GEA 415.56 EUR
SIAL196215-100G SIAL196215-25G SIAL196215-5G
Bis(cyclopentadienyl)zirconium dichloride, Sigma-Aldrich®
Bis(cyclopentadienyl)zirconium dichloride
Vzorec: C₁₀H₁₀Cl₂Zr
Číslo MDL: MFCD00003726
Číslo CAS: 1291-32-3
EINECS: 215-066-8
OSN: 3261
ADR: 8,II