Tlačiť
Sodium hydroxymethanesulphinate dihydrate, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
163511-100G 163511-1KG
SIAL163511-100GEA 37.42 EUR
SIAL163511-100G SIAL163511-1KG
Sodium hydroxymethanesulphinate dihydrate, Sigma-Aldrich®
Sodium hydroxymethanesulphinate dihydrate
Vzorec: CH₃NaO₃S·2H₂O
Číslo MDL: MFCD00150598
Číslo CAS: 6035-47-8
EINECS: 205-739-4