Tlačiť
Diethyl acetylenedicarboxylate, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: Diethyl but-2-yne-1,4-dioate
M-Clarity™ quality level = MQ100
159441-100G 159441-25G 159441-5G
SIAL159441-100GEA 449.26 EUR
SIAL159441-100G SIAL159441-25G SIAL159441-5G
Diethyl acetylenedicarboxylate, Sigma-Aldrich®
Diethyl acetylenedicarboxylate
Vzorec: C₈H₁₀O₄
Číslo MDL: MFCD00009186
Číslo CAS: 762-21-0
EINECS: 212-095-8