Tlačiť
Acetamidine hydrochloride, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
159158-100G 159158-500G
SIAL159158-100GEA 70.2 EUR
SIAL159158-100G SIAL159158-500G
Acetamidine hydrochloride, Sigma-Aldrich®
Acetamidine hydrochloride
Vzorec: C₂H₇ClN₂
Číslo MDL: MFCD00013016
Číslo CAS: 124-42-5
EINECS: 204-700-9