Tlačiť
cis-1,2,3,6-Tetrahydrophthalic anhydride, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
136891-1KG 136891-2.5KG
SIAL136891-1KGEA 177.3 EUR
SIAL136891-1KG SIAL136891-2.5KG
cis-1,2,3,6-Tetrahydrophthalic anhydride, Sigma-Aldrich®
cis-1,2,3,6-Tetrahydrophthalic anhydride
Vzorec: C₈H₈O₃
Číslo MDL: MFCD00005916
Číslo CAS: 935-79-5
EINECS: 213-308-7