Tlačiť
1,4-Bis(hydroxymethyl)cyclohexane (mixture of cis and trans isomers), Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: 1,4-Cyclohexanedimethanol
M-Clarity™ quality level = MQ100
125598-100G 125598-17KG 125598-3KG 125598-500G
SIAL125598-100GEA 28.2 EUR
SIAL125598-100G SIAL125598-17KG SIAL125598-3KG SIAL125598-500G
1,4-Bis(hydroxymethyl)cyclohexane (mixture of cis and trans isomers), Sigma-Aldrich®
1,4-Bis(hydroxymethyl)cyclohexane (mixture of cis and trans isomers)
Vzorec: C₈H₁₆O₂
Číslo MDL: MFCD00001512
Číslo CAS: 105-08-8
EINECS: 203-268-9