Tlačiť
Sodium benzenesulphinate, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
123579-100G 123579-25G 123579-500G
SIAL123579-100GEA 88.65 EUR
SIAL123579-100G SIAL123579-25G SIAL123579-500G
Sodium benzenesulphinate, Sigma-Aldrich®
Vzorec: C₆H₅NaO₂S
Číslo MDL: MFCD00013135
Číslo CAS: 873-55-2
EINECS: 212-842-8