Tlačiť
Aminoacetaldehyde dimethyl acetal, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: 2,2-Dimethoxyethanamine
M-Clarity™ quality level = MQ200
121967-100ML 121967-25ML 121967-500ML
SIAL121967-100MLEA 182.66 EUR
SIAL121967-100ML SIAL121967-25ML SIAL121967-500ML
Aminoacetaldehyde dimethyl acetal, Sigma-Aldrich®
Aminoacetaldehyde dimethyl acetal
Vzorec: C₄H₁₁NO₂
Mw: 105.14
Číslo MDL: MFCD00008135
Číslo CAS: 22483-09-6
EINECS: 245-026-5