Tlačiť
Tetraethylene glycol, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: 2,2'-((Oxybis(ethane-2,1-diyl))bis(oxy))diethanol, Tetraglycol
M-Clarity™ quality level = MQ200
110175-100G 110175-1KG 110175-20KG 110175-3KG
SIAL110175-100GEA 105.09 EUR
SIAL110175-100G SIAL110175-1KG SIAL110175-20KG SIAL110175-3KG
Tetraethylene glycol, Sigma-Aldrich®
Tetraethylene glycol
Vzorec: C₈H₁₈O₅
Číslo MDL: MFCD00002879
Číslo CAS: 112-60-7
EINECS: 203-989-9