Tlačiť
Cyanoacetamide, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: 2-Cyanoacetamide
M-Clarity™ quality level = MQ200
108448-100G 108448-500G
SIAL108448-100GEA 67.29 EUR
SIAL108448-100G SIAL108448-500G
Cyanoacetamide, Sigma-Aldrich®
Cyanoacetamide
Vzorec: C₃H₄N₂O
Mw: 84.08
Číslo MDL: MFCD00008024
Číslo CAS: 107-91-5
EINECS: 203-531-8