Tlačiť
Ethylene glycol monoisopropyl ether, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: 2-Isopropoxyethanol
M-Clarity™ quality level = MQ200
107891-1L 107891-25ML 107891-2L
SIAL107891-1LEA 77.82 EUR
SIAL107891-1L SIAL107891-25ML SIAL107891-2L
Ethylene glycol monoisopropyl ether, Sigma-Aldrich®
Ethylene glycol monoisopropyl ether
Vzorec: C₅H₁₂O₂
Číslo MDL: MFCD00002866
Číslo CAS: 109-59-1
EINECS: 203-685-6
OSN: 1992
ADR: 3,III