Tlačiť
Glyoxylic acid 50% vodný roztok, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.14084.0250 8.14084.1000
8.14084.0250EA 44.12 EUR
8.14084.0250 8.14084.1000
Glyoxylic acid 50% vodný roztok, Sigma-Aldrich®
Glyoxylic acid
Vzorec: C₂H₂O₃
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00006958
Číslo CAS: 298-12-4
EINECS: 206-058-5
OSN: 3265
ADR: 8,III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Solubility (20 °C) soluble
Boiling Point 111 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 10 hPa (25 °C)
Flash Point 115 °C
Refractive Index 1.4149 (20 °C, 589 nm)
Density 1.34 g/cm3 (20 °C)
pH 0.3 (H2O, 19.5 °C)
Hazard Class 8
Hazard Class Description Corrosive Material