Tlačiť
Sodium hydroxymethanesulphinate dihydrate ≥97.0% stabilizovaný for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Varování
Stabilizácia: Stabilised with sodium carbonate (Na₂CO₃)
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.06455.0100 8.06455.1000 8.06455.5000
8.06455.0100EA 32.17 EUR
8.06455.0100 8.06455.1000 8.06455.5000
Sodium hydroxymethanesulphinate dihydrate ≥97.0% stabilizovaný for synthesis, Sigma-Aldrich®
Sodium hydroxymethanesulphinate dihydrate
This material contains approx. 5% sulfit resulting from the production process
Vzorec: CH₃NaO₃S·2H₂O
Teplota tavenia: 63 °C
Hustota: 1,8 g/cm3 (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00150598
Číslo CAS: 6035-47-8
EINECS: 205-739-4
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Assay (iodometric, calc. as dihydrate) ≥ 97.0 %
Iron (Fe) ≤ 0.003 %
Identity (IR) passes test