Tlačiť
Glyoxylic acid monohydrate, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
Synonymá: Formylformic acid monohydrate, Oxoacetic acid monohydrate, 2-Oxoethanoic acid monohydrate
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.04107.0025 8.04107.0100 8.04107.0250
8.04107.0025EA 44.46 EUR
8.04107.0025 8.04107.0100 8.04107.0250
Glyoxylic acid monohydrate, Sigma-Aldrich®
Glyoxylic acid monohydrate
Vzorec: C₂H₂O₃·1H₂O
Mw: 92.05
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00149497
Číslo CAS: 563-96-2
EINECS: 206-058-5
OSN: 3261
ADR: 8 III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point 46.7 °C
Molar Mass 92.05 g/mol
Hazard Class 8
Hazard Class Description Corrosive Material