Tlačiť
Ethylenediammonium dichloride, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.00948.0005 8.00948.0250
8.00948.0005EA 30.73 EUR
8.00948.0005 8.00948.0250
Ethylenediammonium dichloride, Sigma-Aldrich®
Ethylenediammonium dichloride
Vzorec: C₂H₁₀Cl₂N₂
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00012524
Číslo CAS: 333-18-6
EINECS: 206-369-6
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Solubility 300 g/l (20 °C)
Melting Point 300 °C
Molar Mass 133.02 g/mol
Bulk Density 650 kg/m3
pH 5 (100 g/l, H2O, 20 °C)
Synonyms 1,2-Diaminoethane dihydrochloride, Ethylenediamine dihydrochloride
Hill Formula C2H10Cl2N2
Chemical Formula H2NCH2CH2NH2 * 2HCl