Tlačiť
(±)-2,3-Epoxypropyl methacrylate stabilised for synthesis
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
Synonymá: Oxiran-2-ylmethyl methacrylate, Glycidyl methacrylate
Stabilizácia: Stabilised with hydroquinone monomethyl ether (4-methoxyphenol, MEHQ)
8.00609.0250 8.00609.9025 8.00609.2500
8.00609.0250EA 0 EUR
8.00609.0250 8.00609.9025 8.00609.2500
(±)-2,3-Epoxypropyl methacrylate stabilised for synthesis
(±)-2,3-Epoxypropyl methacrylate
Vzorec: C₇H₁₀O₃
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00005137
Číslo CAS: 106-91-2
EINECS: 203-441-9
OSN: 2922
ADR: 8 (6.1),III