Tlačiť
3-Chlorpropen stabilised, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
Synonymá: 3-Chloro-1-propene, Allyl chloride
Stabilizácia: Stabilised with propylene oxide
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.00257.0100 8.00257.1000
8.00257.0100EA 39.3 EUR
8.00257.0100 8.00257.1000
3-Chlorpropen stabilised, Sigma-Aldrich®
3-Chlorpropen
Vzorec: C₃H₅Cl
Mw: 76.53
Teplota varu: 44
Teplota tavenia: –136 °C
Hustota: 0.93 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: –32 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00000984
Číslo CAS: 107-05-1
EINECS: 203-457-6
OSN: 1100
ADR: 3 (6.1) I
Merck Index: 13,00286
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Solubility 3.6 g/l (20 °C)
Melting Point -136 °C
Molar Mass 76.52 g/mol
Boiling Point 45 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 400 hPa (20 °C)
Explosion Limit 3.3 - 11.2 %(V)
Density 0.94 g/cm3 (20 °C)
pH (H2O) not applicable
Ignition Point 390 °C