Tlačiť
Chlorid hlinitý, anhydrous ≥95%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Aluminum chloride
89914.A1 89914.D9
89914.A1EA 65.78 EUR
89914.A1 89914.D9
Chlorid hlinitý, anhydrous ≥95%
Chlorid hlinitý
Purity: 95+% CAS No.: 7446-70-0 Molecular Formula: AlCl3 Formula Weight: 133.34 Physical Form: Powder Density: 2.44 Appearance: Yellow to gray Odour: Pungent pH: 2,4 Melting Point: 190° subl. Merck Reference: 14,337 UN No.: 1726 MDL No.: MFCD00003422
Vzorec: AlCl₃
Teplota varu: 180 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 190 °C (subl.)
Hustota: 2,44
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003422
Číslo CAS: 7446-70-0
EINECS: 231-208-1
OSN: 1726
ADR: 8,II
Merck Index: 14,337