Tlačiť
Aminoguanidine hydrochloride
Dodávateľ: Cayman Chemical
Synonymá: Aminoguanidine HCl, Aminoguanidine Hydrochloride, Guanylhydrazine hydrochloride
81530-10 81530-100 81530-25 81530-50
CAYM81530-10EA 42.12 EUR
CAYM81530-10 CAYM81530-100 CAYM81530-25 CAYM81530-50
Aminoguanidine hydrochloride
Aminoguanidine hydrochloride
Vzorec: CH₇ClN₄
Číslo MDL: MFCD00039074
Číslo CAS: 1937-19-5
EINECS: 217-707-7