Tlačiť
Chlorid hlinitý, anhydrous 99.999% (trace metals basis), powder p.a.
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
364810200 364810100 364811000
ACRO364810200EA 267.15 EUR
ACRO364810200 ACRO364810100 ACRO364811000
Chlorid hlinitý, anhydrous 99.999% (trace metals basis), powder p.a.
Chlorid hlinitý
Vzorec: AlCl₃
Teplota varu: 180 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 194 °C
Hustota: 2,44 g/cm³
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003422
Číslo CAS: 7446-70-0
EINECS: 231-208-1
OSN: 1726
ADR: 8,II
Merck Index: 13,00335
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White Powder
Total trace metal impurities ≤0.001 %
Iron (Fe) ≤5 ppm